Print…
DL-Carnitine hydrochloride ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 3-Hydroxy-4-(trimethylammonio)butanoate hydrochloride
C0050-25G C0050-500G
TCIAC0050-25GEA 20 EUR
TCIAC0050-25G TCIAC0050-500G
DL-Carnitine hydrochloride ≥98.0% (por análise titulométrica)
DL-Carnitine hydrochloride
Fórmula: C₇H₁₆ClNO₃
Peso Molecular: 197.66 g/mol
Número MDL : MFCD00011904
Número CAS: 461-05-2
EINECS: 207-309-1
Merck Index: 14,01849
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1dfc8676534409786e7daf327ed8b78a3284f2dd&vid=1dfc8676534409786e7daf327ed8b78a3284f2dd&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency