Print…
4-(Dimethylamino)cinnamaldehyde ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: p-Dimethylamino-Cinnamaldehyde
D0648-25G D0648-5G
TCIAD0648-25GEA 179 EUR
TCIAD0648-25G TCIAD0648-5G
4-(Dimethylamino)cinnamaldehyde ≥98.0% (por análise titulométrica)
4-(Dimethylamino)cinnamaldehyde
Fórmula: C₁₁H₁₃NO
Peso Molecular: 175.23 g/mol
Número MDL : MFCD00007002
Número CAS: 6203-18-5
EINECS: 228-267-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a7172a0b4cf7c70f300c237de2a2be7487e2c9db&vid=a7172a0b4cf7c70f300c237de2a2be7487e2c9db&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Brown powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 139.0 to 142.0 deg-C