Print…
2,6-Pyridinedimethanol ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2,6-Bis(hydroxymethyl)pyridine
P0803-25G P0803-5G
TCIAP0803-25GEA 179 EUR
TCIAP0803-25G TCIAP0803-5G
2,6-Pyridinedimethanol ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
2,6-Pyridinedimethanol
Fórmula: C₇H₉NO₂
Número MDL : MFCD00006351
Número CAS: 1195-59-1
EINECS: 214-803-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fa876843e1e9f33f063cc46f76fff0ef580acd3c&vid=fa876843e1e9f33f063cc46f76fff0ef580acd3c&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 112.0 to 115.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency