Print…
4-Chlorotetrahydropyran ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
C2273-25G C2273-5G
TCIAC2273-25GEA 301 EUR
TCIAC2273-25G TCIAC2273-5G
4-Chlorotetrahydropyran ≥98.0% (por GC)
4-Chlorotetrahydropyran
Fórmula: C₅H₉ClO
Ponto de ebulição: 150°C
Ponto de Inflamação: 46°C
Número MDL : MFCD00074911
Número CAS: 1768-64-5
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bc4b67ec972bcc7ef2394334323ad5fb27f31941&vid=bc4b67ec972bcc7ef2394334323ad5fb27f31941&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %