Print…
Diethyl phosphoramidate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
D2361-25G D2361-5G
TCIAD2361-25GEA 107 EUR
TCIAD2361-25G TCIAD2361-5G
Diethyl phosphoramidate ≥98.0% (por GC)
Diethyl phosphoramidate
Fórmula: C₄H₁₂NO₃P
Ponto de ebulição: 140°C
Número MDL : MFCD00015676
Número CAS: 1068-21-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1f4be8115dbf39dd6e1694c9a9786882bab62262&vid=1f4be8115dbf39dd6e1694c9a9786882bab62262&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 50.0 to 55.0 deg-C