Print…
3-Chlorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
C2444-1G C2444-5G
TCIAC2444-1GEA 98 EUR
TCIAC2444-1G TCIAC2444-5G
3-Chlorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
3-Chlorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Fórmula: C₉H₅ClO₂S
Ponto de Fusão: 271°C
Número MDL : MFCD00014579
Número CAS: 21211-22-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2b0eead7fe3b91607136151a8b23c3c2d856e51d&vid=2b0eead7fe3b91607136151a8b23c3c2d856e51d&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %