Print…
N-tert-Butyldiethanolamin ≥97.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 2,2'-(tert-Butylimino)diethanol, N-Bis(2-hydroxyethyl)-tert-butylamine, N-tert-Butyldiethanolamine, 2,2'-(tert-Butylazanediyl)diethanol
B1194-25ML B1194-500ML
TCIAB1194-25MLEA 16 EUR
TCIAB1194-25ML TCIAB1194-500ML
N-tert-Butyldiethanolamin ≥97.0% (por análise titulométrica)
N-tert-Butyldiethanolamin
Fórmula: C₈H₁₉NO₂
Ponto de ebulição: 161°C
Número MDL : MFCD00020584
Número CAS: 2160-93-2
EINECS: 218-480-7
UN: 3259
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6fe53fb337352e422b3d10ed4f952f66b0aef453&vid=6fe53fb337352e422b3d10ed4f952f66b0aef453&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Yellow to Orange powder to lump
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 47.0 to 51.0 deg-C