Print…
N,N-Diethylhydroxylamine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
D1339-25ML D1339-500ML D1339-100ML
TCIAD1339-25MLEA 18 EUR
TCIAD1339-25ML TCIAD1339-500ML TCIAD1339-100ML
N,N-Diethylhydroxylamine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
N,N-Diethylhydroxylamine
Fórmula: C₄H₁₁NO
Ponto de ebulição: 122°C
Ponto de Inflamação: 51°C
Número MDL : MFCD00002126
Número CAS: 3710-84-7
EINECS: 223-055-4
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5983be6139da5517027b116de8c1253f058dc6b9&vid=5983be6139da5517027b116de8c1253f058dc6b9&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %