Print…
Iminodiacetic acid ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
I0006-25G I0006-500G
TCIAI0006-25GEA 16 EUR
TCIAI0006-25G TCIAI0006-500G
Iminodiacetic acid ≥98.0% (por análise titulométrica)
Iminodiacetic acid
Fórmula: C₄H₇NO₄
Número MDL : MFCD00004280
Número CAS: 142-73-4
EINECS: 205-555-4
Merck Index: 14,04917
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=231836272d31b287c91de56bfd89d6e7ea324d69&vid=231836272d31b287c91de56bfd89d6e7ea324d69&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Water almost transparency