Print…
Allyl acetoacetate ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Allyl Acetoacetate, Acetoacetic acid allyl ester
A1981-25G A1981-500G
TCIAA1981-25GEA 35 EUR
TCIAA1981-25G TCIAA1981-500G
Allyl acetoacetate ≥95.0% (por GC)
Allyl acetoacetate
Fórmula: C₇H₁₀O₃
Ponto de ebulição: 195°C
Ponto de Inflamação: 76°C
Número MDL : MFCD00009811
Número CAS: 1118-84-9
EINECS: 214-269-9
UN: 2810
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=93da40a8f76995e39d0c0dcf15bb6e9c0bce61e9&vid=93da40a8f76995e39d0c0dcf15bb6e9c0bce61e9&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %