Print…
Acetoxyacetyl chloride ≥95.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Acetoxyacetylchloride, 2-Chloro-2-oxoethyl acetate
A1500-100G A1500-25G
TCIAA1500-100GEA 314 EUR
TCIAA1500-100G TCIAA1500-25G
Acetoxyacetyl chloride ≥95.0% (por GC, análise de titulação)
Acetoxyacetyl chloride
Fórmula: C₄H₅ClO₃
Peso Molecular: 136.53 g/mol
Ponto de ebulição: 160°C
Ponto de Inflamação: 71°C
Número MDL : MFCD00011535
Número CAS: 13831-31-7
EINECS: 237-542-4
UN: 3265
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f4ac28f166d5cd3f7bce2cc9f502c236c6ad8b25&vid=f4ac28f166d5cd3f7bce2cc9f502c236c6ad8b25&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 95.0 %