Print…
(Methylthio)acetonitrile ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
M0941-10G M0941-25G
TCIAM0941-10GEA 65 EUR
TCIAM0941-10G TCIAM0941-25G
(Methylthio)acetonitrile ≥99.0% (por GC)
(Methylthio)acetonitrile
Fórmula: C₃H₅NS
Peso Molecular: 87.14 g/mol
Ponto de ebulição: 60°C
Ponto de Inflamação: 68°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00001925
Número CAS: 35120-10-6
EINECS: 252-383-0
UN: 1760
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f4b01638dc2c068206ea9aca607783d1b2175a3d&vid=f4b01638dc2c068206ea9aca607783d1b2175a3d&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %