Print…
2-Amino-4,4,4-trifluorobutyric acid hydrochloride ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: (±)-2-Amino-4,4,4-trifluorobutyric acid hydrochloride
A1367-1G A1367-100MG
TCIAA1367-1GEA 229 EUR
TCIAA1367-1G TCIAA1367-100MG
2-Amino-4,4,4-trifluorobutyric acid hydrochloride ≥98.0% (por análise titulométrica)
2-Amino-4,4,4-trifluorobutyric acid hydrochloride
Fórmula: C₄H₇ClF₃NO₂
Número MDL : MFCD00671488
Número CAS: 15959-93-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eb4533662630feefb80ef22b3700fad3ebe27c5a&vid=d8cb910cf32c74c23ae40911b68218022a797e25&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystaline
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %