Print…
2-Mercaptobenzoxazole ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Benzo[d]oxazole-2-thiol
B0096-25G B0096-500G
TCIAB0096-25GEA 32 EUR
TCIAB0096-25G TCIAB0096-500G
2-Mercaptobenzoxazole ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
2-Mercaptobenzoxazole
Fórmula: C₇H₅NOS
Peso Molecular: 151.19 g/mol
Número MDL : MFCD00005769
Número CAS: 2382-96-9
EINECS: 219-191-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f698d4b44b756252c988815952af2816e13bcf4c&vid=f698d4b44b756252c988815952af2816e13bcf4c&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 192.0 to 198.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency