Print…
2-Methyl-1,3-benzoxazol-5-amine
Fornecedor: Apollo Scientific
OR1878-1G OR1878-500MG
APOSOR1878-1GEA 180 EUR
APOSOR1878-1G APOSOR1878-500MG
2-Methyl-1,3-benzoxazol-5-amine
2-Methyl-1,3-benzoxazol-5-amine
Fórmula: C₈H₈N₂O
Número MDL : MFCD00628970
Número CAS: 72745-76-7