Print…
1-(Trifluoroacetyl)imidazole ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2,2,2-Trifluoro-1-(1H-imidazol-1-yl)ethanone
T0670-25G T0670-5G
TCIAT0670-25GEA 210 EUR
TCIAT0670-25G TCIAT0670-5G
1-(Trifluoroacetyl)imidazole ≥98.0% (por análise titulométrica)
1-(Trifluoroacetyl)imidazole
Fórmula: C₅H₃F₃N₂O
Peso Molecular: 164.09 g/mol
Ponto de ebulição: 83°C
Ponto de Inflamação: 45°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00014501
Número CAS: 1546-79-8
EINECS: 216-282-5
UN: 1993
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c7c51fd0712ca5daf3c7161041815b651af5036b&vid=c7c51fd0712ca5daf3c7161041815b651af5036b&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light red to Green clear liquid
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Effect test of GC derivalization Effective as derivatization agent Dodecylamine