Print…
Azidotrimethylsilane ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
T0801-25G T0801-5G T0801-100G
TCIAT0801-25GEA 66 EUR
TCIAT0801-25G TCIAT0801-5G TCIAT0801-100G
Azidotrimethylsilane ≥95.0% (por GC)
Azidotrimethylsilane
Fórmula: C₃H₉N₃Si
Ponto de ebulição: 97°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00001986
Número CAS: 4648-54-8
EINECS: 225-078-5
UN: 1992
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=93da62e3e1410fccbb599671c1d518f06415402d&vid=93da62e3e1410fccbb599671c1d518f06415402d&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %