Print…
5-Bromo-2'-deoxyuridine (broxuridine) ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 5-Bromo-1-((2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, 5-Bromo-2'-deoxyuridine, 5-BrdU
B1575-1G B1575-5G
TCIAB1575-1GEA 32 EUR
TCIAB1575-1G TCIAB1575-5G
5-Bromo-2'-deoxyuridine (broxuridine) ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
5-Bromo-2'-deoxyuridine (broxuridine)
Fórmula: C₉H₁₁BrN₂O₅
Número MDL : MFCD00006529
Número CAS: 59-14-3
EINECS: 200-415-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f60c43d1aef98eea7763606f5a7990b29b3b746b&vid=f60c43d1aef98eea7763606f5a7990b29b3b746b&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +20.0 to +24.0 deg (C=1, H2O)
Solubility in hot Water within almost transparency