Print…
Ethosuximide ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
E0746-25G E0746-5G
TCIAE0746-25GEA 121 EUR
TCIAE0746-25G TCIAE0746-5G
Ethosuximide ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Ethosuximide
Fórmula: C₇H₁₁NO₂
Ponto de ebulição: 150°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00072123
Número CAS: 77-67-8
EINECS: 201-048-7
Merck Index: 14,03748
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=db63924aafd7ef827cb1cd0dfa7779bb15d13715&vid=db63924aafd7ef827cb1cd0dfa7779bb15d13715&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 48.0 to 52.0 deg-C