Print…
4-Chloro-6-methoxypyrimidine ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
C2369-1G C2369-5G
TCIAC2369-1GEA 50 EUR
TCIAC2369-1G TCIAC2369-5G
4-Chloro-6-methoxypyrimidine ≥98.0% (por GC)
4-Chloro-6-methoxypyrimidine
Fórmula: C₅H₅ClN₂O
Ponto de ebulição: 80°C
Número MDL : MFCD06200211
Número CAS: 26452-81-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2dc9db55b40eed5103f2db80e7115f2bb07f225a&vid=2dc9db55b40eed5103f2db80e7115f2bb07f225a&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %