Print…
4-(Methylamino)pyridine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
M2183-1G M2183-5G
TCIAM2183-1GEA 27 EUR
TCIAM2183-1G TCIAM2183-5G
4-(Methylamino)pyridine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
4-(Methylamino)pyridine
Fórmula: C₆H₈N₂
Número MDL : MFCD00152625
Número CAS: 1121-58-0
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=94aeb7f0b55c2ef9d0b763ba1daef12413d73b3d&vid=94aeb7f0b55c2ef9d0b763ba1daef12413d73b3d&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 125.0 to 129.0 deg-C