Print…
4,4,4-Trifluorobutyric acid ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
T2670-1G T2670-5G
TCIAT2670-1GEA 22 EUR
TCIAT2670-1G TCIAT2670-5G
4,4,4-Trifluorobutyric acid ≥98.0% (por GC)
4,4,4-Trifluorobutyric acid
Fórmula: C₄H₅F₃O₂
Peso Molecular: 142.08 g/mol
Ponto de ebulição: 167°C
Ponto de Fusão: 31°C
Número MDL : MFCD00077604
Número CAS: 406-93-9
UN: 3261
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c3ebd270ba2801f51ccd09920eba35e9f81103d8&vid=c3ebd270ba2801f51ccd09920eba35e9f81103d8&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %