Print…
Ethyl-4-chloroacetoacetate ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Ethyl 4-chloro-3-oxobutanoate
C0911-25G C0911-500G
TCIAC0911-25GEA 16 EUR
TCIAC0911-25G TCIAC0911-500G
Ethyl-4-chloroacetoacetate ≥95.0% (por GC)
Ethyl-4-chloroacetoacetate
Fórmula: C₆H₉ClO₃
Ponto de ebulição: 120°C
Ponto de Inflamação: 96°C
Número MDL : MFCD00000939
Número CAS: 638-07-3
EINECS: 211-317-0
UN: 2922
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=86c2e71ebe13f894e5ecc4232c9a6b5018c94a71&vid=86c2e71ebe13f894e5ecc4232c9a6b5018c94a71&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %