Print…
Ethyl-4,4,4-trichloroacetoacetate ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 4,4,4-Trichloroacetoacetic acid ethyl ester
T1285-10G T1285-25G
TCIAT1285-10GEA 133 EUR
TCIAT1285-10G TCIAT1285-25G
Ethyl-4,4,4-trichloroacetoacetate ≥97.0% (por GC)
Ethyl-4,4,4-trichloroacetoacetate
Fórmula: C₆H₇Cl₃O₃
Ponto de ebulição: 234°C
Número MDL : MFCD00043329
Número CAS: 3702-98-5
EINECS: 223-041-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1ca058aee52401379c3a0b935cbb2c6239811443&vid=1ca058aee52401379c3a0b935cbb2c6239811443&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %