Print…
2-Aminoethyl dihydrogen phosphate ≥98.0% (por azoto total e análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: O-Phosphorylethanolamine
P0279-100G P0279-25G
TCIAP0279-100GEA 99 EUR
TCIAP0279-100G TCIAP0279-25G
2-Aminoethyl dihydrogen phosphate ≥98.0% (por azoto total e análise de titulação)
2-Aminoethyl dihydrogen phosphate
Fórmula: C₂H₈NO₄P
Ponto de Fusão: 235°C
Número MDL : MFCD00008178
Número CAS: 1071-23-4
EINECS: 213-988-5
UN: 1759
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=278325b8543e783f0e74b5b4eff0898b6b98b753&vid=278325b8543e783f0e74b5b4eff0898b6b98b753&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency