Print…
3,4'-Methylenedianiline ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 3,4'-Diaminodiphenylmethane, 3,4'-Methylenedianiline
D1684-1G D1684-25G D1684-5G
TCIAD1684-1GEA 38 EUR
TCIAD1684-1G TCIAD1684-25G TCIAD1684-5G
3,4'-Methylenedianiline ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
3,4'-Methylenedianiline
Fórmula: C₁₃H₁₄N₂
Número MDL : MFCD00014778
Número CAS: 19430-83-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=62dcdb0b698880f6d012906fa832db8f5ad13ba6&vid=62dcdb0b698880f6d012906fa832db8f5ad13ba6&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 84.0 to 90.0 deg-C