Print…
3,3’-Metilenodianilina ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 3,3'-Methylenedianiline, 3,3'-Diaminodiphenylmethane
D1683-1G D1683-5G
TCIAD1683-1GEA 133 EUR
TCIAD1683-1G TCIAD1683-5G
3,3’-Metilenodianilina ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
3,3’-Metilenodianilina
Fórmula: C₁₃H₁₄N₂
Número MDL : MFCD00014777
Número CAS: 19471-12-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=aa25fb1e176f38819c5a1e0bd61937018c985f6e&vid=aa25fb1e176f38819c5a1e0bd61937018c985f6e&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 82.0 to 85.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency