Print…
Isopropyltriphenylphosphonium iodide ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
I0552-25G I0552-5G
TCIAI0552-25GEA 109 EUR
TCIAI0552-25G TCIAI0552-5G
Isopropyltriphenylphosphonium iodide ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Isopropyltriphenylphosphonium iodide
Fórmula: C₂₁H₂₂IP
Número MDL : MFCD00031595
Número CAS: 24470-78-8
EINECS: 246-281-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8c7d12dd3fe07d5118fd8843a6d6e678adc8cb96&vid=8c7d12dd3fe07d5118fd8843a6d6e678adc8cb96&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 196.0 to 200.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity