Print…
(4-Chlorobenzyl)triphenylphosphonium chloride ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
C1581-25G C1581-5G
TCIAC1581-25GEA 73 EUR
TCIAC1581-25G TCIAC1581-5G
(4-Chlorobenzyl)triphenylphosphonium chloride ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
(4-Chlorobenzyl)triphenylphosphonium chloride
Fórmula: C₂₅H₂₁Cl₂P
Número MDL : MFCD00041533
Número CAS: 1530-39-8
EINECS: 216-228-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5a3c6fdb83afdd29b5c7ef437fee147e059f01a4&vid=5a3c6fdb83afdd29b5c7ef437fee147e059f01a4&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency