Print…
Nicotinic acid hydrazide ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Nicotinohydrazide, (3-Pyridylcarbonyl)hydrazine, Pyridine-3-carbohydrazide
N0087-25G N0087-100G
TCIAN0087-25GEA 21 EUR
TCIAN0087-25G TCIAN0087-100G
Nicotinic acid hydrazide ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Nicotinic acid hydrazide
Fórmula: C₆H₇N₃O
Peso Molecular: 137.14 g/mol
Número MDL : MFCD00006383
Número CAS: 553-53-7
EINECS: 209-041-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cd288a6b350d31d70c3e16a3c4fc526de062d0ac&vid=cd288a6b350d31d70c3e16a3c4fc526de062d0ac&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Bromination Method) min. 98.0 %
Melting point 160.0 to 164.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency