Print…
Ethyl-4,4,4-trifluorobutyrate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Ethyl 4,4,4-trifluorobutanoate, Ethyl 4,4,4-trifluorobutyrate
E0830-1G E0830-5G
TCIAE0830-1GEA 20 EUR
TCIAE0830-1G TCIAE0830-5G
Ethyl-4,4,4-trifluorobutyrate ≥98.0% (por GC)
Ethyl-4,4,4-trifluorobutyrate
Fórmula: C₆H₉F₃O₂
Ponto de ebulição: 127°C
Ponto de Inflamação: 33°C
Número MDL : MFCD00041398
Número CAS: 371-26-6
UN: 3272
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1b45ab167ba2cda2624d68ba9637d44f908c2a89&vid=1b45ab167ba2cda2624d68ba9637d44f908c2a89&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %