Print…
Succinic acid dihydrazide ≥97.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Succinic Dihydrazide
S0482-25G S0482-500G S0482-100G
TCIAS0482-25GEA 16 EUR
TCIAS0482-25G TCIAS0482-500G TCIAS0482-100G
Succinic acid dihydrazide ≥97.0% (por HPLC, análise de titulação)
Succinic acid dihydrazide
Fórmula: C₄H₁₀N₄O₂
Ponto de Fusão: 168°C
Número MDL : MFCD00007613
Número CAS: 4146-43-4
EINECS: 223-970-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=62582d5628be6228200972ef63e3624dfe15e3ec&vid=62582d5628be6228200972ef63e3624dfe15e3ec&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %