Print…
Sebacic acid dihydrazide ≥96.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Decanedihydrazide
S0224-25G S0224-500G
TCIAS0224-25GEA 24 EUR
TCIAS0224-25G TCIAS0224-500G
Sebacic acid dihydrazide ≥96.0% (por análise titulométrica)
Sebacic acid dihydrazide
Fórmula: C₁₀H₂₂N₄O₂
Número MDL : MFCD00039763
Número CAS: 925-83-7
EINECS: 213-126-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=37b45fb2119871b8ba62bc967f09b10de0c314a9&vid=37b45fb2119871b8ba62bc967f09b10de0c314a9&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Bromination Method) min. 96.0 %
Melting point 185.0 to 191.0 deg-C
Solubility in hot DMSO very faint turbidity