Print…
(±)-1-Methyl-3-phenylpropylamine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 3-Amino-1-phenylbutane, 3-Amino-1-phenyl-butane
A0999-25ML A0999-500ML
TCIAA0999-25MLEA 38 EUR
TCIAA0999-25ML TCIAA0999-500ML
(±)-1-Methyl-3-phenylpropylamine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
(±)-1-Methyl-3-phenylpropylamine
Fórmula: C₁₀H₁₅N
Peso Molecular: 149.24 g/mol
Ponto de ebulição: 222°C
Ponto de Inflamação: 97°C
Número MDL : MFCD00008090
Número CAS: 22374-89-6
EINECS: 244-942-2
UN: 2735
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=85f3d7318e70802f4d723a3998bd1ee8cc60c1c5&vid=85f3d7318e70802f4d723a3998bd1ee8cc60c1c5&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %