Print…
Isoindoline ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
I0751-1G I0751-5G
TCIAI0751-1GEA 74 EUR
TCIAI0751-1G TCIAI0751-5G
Isoindoline ≥98.0% (por análise titulométrica)
Isoindoline
Fórmula: C₈H₉N
Ponto de ebulição: 113°C
Ponto de Fusão: 17°C
Ponto de Inflamação: 94°C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00605324
Número CAS: 496-12-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fc8b69a7bfc852c6e0eb902aa21e3eac81e34350&vid=fc8b69a7bfc852c6e0eb902aa21e3eac81e34350&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %