Print…
Methyl-4-methoxyacetoacetate ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 4-Methoxyacetoacetic acid methyll ester, Methyl 4-methoxy-3-oxobutanoate
M1031-25G M1031-5G
TCIAM1031-25GEA 81 EUR
TCIAM1031-25G TCIAM1031-5G
Methyl-4-methoxyacetoacetate ≥97.0% (por GC)
Methyl-4-methoxyacetoacetate
Fórmula: C₆H₁₀O₄
Ponto de ebulição: 113°C
Ponto de Inflamação: 89°C
Número MDL : MFCD00010183
Número CAS: 41051-15-4
EINECS: 255-188-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=135d6f5f74821562b0f525fab2dc2571c7d85406&vid=135d6f5f74821562b0f525fab2dc2571c7d85406&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %