Print…
2-Methoxyethyl acetoacetate ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2-Methoxyethyl 3-oxobutanoate
A1583-25G A1583-500G
TCIAA1583-25GEA 16 EUR
TCIAA1583-25G TCIAA1583-500G
2-Methoxyethyl acetoacetate ≥95.0% (por GC)
2-Methoxyethyl acetoacetate
Fórmula: C₇H₁₂O₄
Ponto de ebulição: 120°C
Número MDL : MFCD00009648
Número CAS: 22502-03-0
EINECS: 245-043-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0207172fe2c1a652adc76e076fa3112cb47724e7&vid=0207172fe2c1a652adc76e076fa3112cb47724e7&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 % (total of isomer)