4,4'-Dimethyl-2,2'-bipyridyl ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
|
Atenção
|
Sinônimos:
4,4'-Dimethyl-2,2'-bipyridine
B0852-1G
B0852-25G
B0852-5G
TCIAB0852-1GEA
16
EUR
TCIAB0852-1G
TCIAB0852-25G
TCIAB0852-5G
4,4'-Dimethyl-2,2'-bipyridyl ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
4,4'-Dimethyl-2,2'-bipyridyl
Fórmula:
C₁₂H₁₂N₂ Peso Molecular: 184.24 g/mol |
Número MDL :
MFCD00006441 Número CAS: 1134-35-6 EINECS: 214-483-2 |
|
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 172.0 to 174.0 deg-C |