Print…
1,5-Naphthyridine ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
N0401-1G N0401-100MG
TCIAN0401-1GEA 104 EUR
TCIAN0401-1G TCIAN0401-100MG
1,5-Naphthyridine ≥98.0% (por análise titulométrica)
1,5-Naphthyridine
Fórmula: C₈H₆N₂
Ponto de ebulição: 152°C
Número MDL : MFCD00039727
Número CAS: 254-79-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9173e21d9c4e11a46e9230841702cdde66e1029a&vid=9173e21d9c4e11a46e9230841702cdde66e1029a&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 73.0 to 78.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency