Print…
1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazolium chloride ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 1,3-Bis(2,6-di-i-propylphenyl)imidazolium chloride, IPr.HCl
D3611-5G D3611-500MG D3611-25G
TCIAD3611-5GEA 222 EUR
TCIAD3611-5G TCIAD3611-500MG TCIAD3611-25G
1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazolium chloride ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazolium chloride
Fórmula: C₂₇H₃₇ClN₂
Peso Molecular: 425.05 g/mol
Número MDL : MFCD02684545
Número CAS: 250285-32-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ece60b8e5bb1008cf1c730c5eb465269031821e7&vid=ece60b8e5bb1008cf1c730c5eb465269031821e7&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %