Print…
1,3-Bis(2,4,6-trimethylphenyl)imidazolium chloride ≥98.0% (por HPLC)
Fornecedor: TCI
Atenção
D3446-1G D3446-5G
TCIAD3446-1GEA 44 EUR
TCIAD3446-1G TCIAD3446-5G
1,3-Bis(2,4,6-trimethylphenyl)imidazolium chloride ≥98.0% (por HPLC)
1,3-Bis(2,4,6-trimethylphenyl)imidazolium chloride
Fórmula: C₂₁H₂₅ClN₂
Ponto de Fusão: 352°C
Número MDL : MFCD02684541
Número CAS: 141556-45-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ceea41357e9682763751e9db2e406eed713b43c3&vid=ceea41357e9682763751e9db2e406eed713b43c3&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 96.0 %