Print…
(1S)-(-)-Camphanic chloride ≥97.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: (1S)-4,7,7-Trimethyl-3-oxo-2-oxabicyclo[2.2.1]heptane-1-carbonyl chloride, (-)-Camphanic acid chloride
C1022-1G C1022-25G C1022-5G
TCIAC1022-1GEA 59 EUR
TCIAC1022-1G TCIAC1022-25G TCIAC1022-5G
(1S)-(-)-Camphanic chloride ≥97.0% (por análise titulométrica)
(1S)-(-)-Camphanic chloride
Fórmula: C₁₀H₁₃ClO₃
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00135626
Número CAS: 39637-74-6
EINECS: 254-552-4
UN: 3261
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e29c92e1cb1787c8c147c056d1c7b40605dae608&vid=e29c92e1cb1787c8c147c056d1c7b40605dae608&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %
Melting point 68.0 to 72.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency