Print…
Methotrexate hydrate ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: L-Amethopterin hydrate, Methylaminopterin hydrate, MTX hydrate, (4-(((2,4-Diaminopteridin-6-yl)methyl)(methyl)amino)benzoyl)-L-glutamic acid hydrate(1:x), Antifolan hydrate, L-4-Amino-N10-methylpteroylglutamic acid hydrate, (+)-Amethopterin hydrate, L(+)-Amethopterin hydrate, 4-Amino-10-methylfolic acid hydrate
M1664-1G M1664-5G
TCIAM1664-1GEA 92 EUR
TCIAM1664-1G TCIAM1664-5G
Methotrexate hydrate ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Methotrexate hydrate
Fórmula: C₂₀H₂₂N₈O₅·xH₂O
Peso Molecular: 454.44 g/mol (anhy)
Número MDL : MFCD00150847
Número CAS: 133073-73-1
EINECS: 200-413-8
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Merck Index: 14,05985
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=90941a09d1f692a22733a5640307437a34a85e2a&vid=90941a09d1f692a22733a5640307437a34a85e2a&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Specific rotation [a]20/D +18.0 to +23.0 deg (C=0.1, 1mol/L NaOH sol.) (calcd.on anh.substance)
Water max. 10.0 %