Print…
7-Aminoactinomycin D (7-AAD)
Fornecedor: Cayman Chemical
11397-1 11397-5
CAYM11397-1EA 203 EUR
CAYM11397-1 CAYM11397-5
7-Aminoactinomycin D (7-AAD)
7-Aminoactinomycin D (7-AAD)
Fórmula: C₆₂H₈₇N₁₃O₁₆
Número MDL : MFCD00077295
Número CAS: 7240-37-1