Print…
Timidina (2'-desoxitimidina) ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
T0233-1G T0233-25G T0233-5G
TCIAT0233-1GEA 16 EUR
TCIAT0233-1G TCIAT0233-25G TCIAT0233-5G
Timidina (2'-desoxitimidina) ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Thymidine (2'-deoxythymidine)
Fórmula: C₁₀H₁₄N₂O₅
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006537
Número CAS: 50-89-5
EINECS: 200-070-4
Merck Index: 14,09397
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5fea538741400756b8a703c5c7a7a162f44e6132&vid=5fea538741400756b8a703c5c7a7a162f44e6132&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 186.0 to 189.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +32.0 to +34.0 deg (C=1, 1mol/L NaOH sol.)