Print…
2'-Deoxyinosine ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 9-((2R,4S,5R)-4-Hydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)-9H-purin-6-ol
D3584-1G D3584-5G
TCIAD3584-1GEA 34 EUR
TCIAD3584-1G TCIAD3584-5G
2'-Deoxyinosine ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
2'-Deoxyinosine
Fórmula: C₁₀H₁₂N₄O₄
Ponto de Fusão: 220°C
Número MDL : MFCD00005762
Número CAS: 890-38-0
EINECS: 212-964-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fa8a87bb81b09ff31f7f511ab494c11f02a59ed7&vid=fa8a87bb81b09ff31f7f511ab494c11f02a59ed7&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -29.0 to -33.0 deg (C=1, 0.1mol/L NaOH)