Print…
2',3'-Dideoxyinosine ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 9-((2R,5S)-5-(Hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)-9H-purin-6-ol
D3066-100MG D3066-500MG
TCIAD3066-100MGEA 30 EUR
TCIAD3066-100MG TCIAD3066-500MG
2',3'-Dideoxyinosine ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
2',3'-Dideoxyinosine
Fórmula: C₁₀H₁₂N₄O₃
Ponto de Fusão: 182°C
Número MDL : MFCD00077728
Número CAS: 69655-05-6
Merck Index: 14,03098
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c3f0be1d32af53f8d1c64629ee00350fc8750f51&vid=c3f0be1d32af53f8d1c64629ee00350fc8750f51&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -26.0 to -30.0 deg (C=0.34, H2O)