Print…
4-Nitroquinoline-N-oxide ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
N0250-1G N0250-5G
TCIAN0250-1GEA 40 EUR
TCIAN0250-1G TCIAN0250-5G
4-Nitroquinoline-N-oxide ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
4-Nitroquinoline-N-oxide
Fórmula: C₉H₆N₂O₃
Número MDL : MFCD00006738
Número CAS: 56-57-5
EINECS: 200-281-1
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=09ce7fb423ee109eb32349fe82806b04e748ef16&vid=09ce7fb423ee109eb32349fe82806b04e748ef16&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Acetone very faint turbidity