Print…
2-Mercaptoethanesulphonic acid sodium salt (mesna) ≥95.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Sodium 2-mercaptoethanesulphonate
M0913-10G M0913-25G
TCIAM0913-10GEA 76 EUR
TCIAM0913-10G TCIAM0913-25G
2-Mercaptoethanesulphonic acid sodium salt (mesna) ≥95.0% (por análise titulométrica)
2-Mercaptoethanesulphonic acid sodium salt (mesna)
Fórmula: C₂H₅NaO₃S₂
Peso Molecular: 164.18 g/mol
Número MDL : MFCD00007535
Número CAS: 19767-45-4
EINECS: 243-285-9
Merck Index: 14,05909
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d6061cb4bc990f10bf9bdbfd782a8ea5824a6a97&vid=d6061cb4bc990f10bf9bdbfd782a8ea5824a6a97&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 95.0 %