Print…
N-(tert-Butyldimethylsilyl)-N-methyltrifluoroacetamide (MTBSTFA) 95,0 GC_ASSAY_METHOD
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: N-(tert-Butyldimethylsilyl)-2,2,2-trifluoro-N-methylacetamide, MBDSTFA
B1150-1G B1150-10G
TCIAB1150-1GEA 20 EUR
TCIAB1150-1G TCIAB1150-10G
N-(tert-Butyldimethylsilyl)-N-methyltrifluoroacetamide (MTBSTFA) 95,0 GC_ASSAY_METHOD
N-(tert-Butyldimethylsilyl)-N-methyltrifluoroacetamide (MTBSTFA)
Fórmula: C₉H₁₈F₃NOSi
Peso Molecular: 241.33 g/mol
Ponto de ebulição: 170°C
Ponto de Inflamação: 52°C
Número MDL : MFCD00009671
Número CAS: 77377-52-7
UN: 1993
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5a02c7dbc9b1cce03f5f2004a8b567bc1fceba20&vid=5a02c7dbc9b1cce03f5f2004a8b567bc1fceba20&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %